Batyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Octadecyloxy-1,2-propanediol, Glycerol alpha-Monostearyl Ether, 3-(Octadecyloxy)propane-1,2-diol
B1202-25G B1202-500G
TCIAB1202-25GEA 50 EUR
TCIAB1202-25G TCIAB1202-500G
Batyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Batyl alcohol
Formula: C₂₁H₄₄O₃
MW: 344,58 g/mol
Número MDL: MFCD00004720
Núm. CAS: 544-62-7
EINECS: 208-874-7
Índice Merck: 14,01011
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a111526501299ed756f7245b15ef1f8408d85ddf&vid=a111526501299ed756f7245b15ef1f8408d85ddf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 73.0 deg-C