Lucigenin ≥97.0% (by HPLC) for chemiluminescence research
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bis(N-methylacridinium) nitrate, N,N′-Dimethyl-9,9′-biacridinium dinitrate, 10,10'-Dimethyl-9,9'-biacridinium dinitrate
B1203-1G B1203-5G
TCIAB1203-1GEA 107 EUR
TCIAB1203-1G TCIAB1203-5G
Lucigenin ≥97.0% (by HPLC) for chemiluminescence research
Lucigenin
Formula: C₂₈H₂₂N₄O₆
MW: 510,51 g/mol
Número MDL: MFCD00011925
Núm. CAS: 2315-97-1
EINECS: 219-023-4
UN: 1479
ADR: 5.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Molar extinction coefficient min. 150000 (H2O, 260.0 to 261.0 nm)
Molar extinction coefficient2 min. 33000 (H2O, 368.0 to 369.0 nm)