4-Butylbenzaldehyde diethyl acetal ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B1222-25ML B1222-5ML
TCIAB1222-25MLEA 210 EUR
TCIAB1222-25ML TCIAB1222-5ML
4-Butylbenzaldehyde diethyl acetal ≥97.0% (por GC)
4-Butylbenzaldehyde diethyl acetal
Formula: C₁₅H₂₄O₂
Número MDL: MFCD00009466
Núm. CAS: 83803-80-9
EINECS: 280-899-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %