1,8-Bis(2-pyridyl)-3,6-dithiaoctane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
B1229-1G B1229-5G
TCIAB1229-1GEA 183 EUR
TCIAB1229-1G TCIAB1229-5G
1,8-Bis(2-pyridyl)-3,6-dithiaoctane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,8-Bis(2-pyridyl)-3,6-dithiaoctane
Formula: C₁₆H₂₀N₂S₂
Número MDL: MFCD00006366
Núm. CAS: 64691-70-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 51.0 deg-C