1-Butyl-2-pyrrolidone 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-Butyl-2-azacyclopentanone, 1-Butylpyrrolidin-2-one
B1254-25ML B1254-5ML
TCIAB1254-25MLEA 178 EUR
TCIAB1254-25ML TCIAB1254-5ML
1-Butyl-2-pyrrolidone 98,0 GC_ASSAY_METHOD
1-Butyl-2-pyrrolidone
Formula: C₈H₁₅NO
MW: 141.21 g/mol
Pto. Ebullición: 137°C
Número MDL: MFCD00020876
Núm. CAS: 3470-98-2
EINECS: 222-437-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %