Benzyl Isopropenyl Ether ≥97.0% (por GC) hydroxyl protecting agent
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Benzyloxy-1-propene, Isopropenyl Benzyl Ether
B1257-1ML B1257-5ML
TCIAB1257-1MLEA 89 EUR
TCIAB1257-1ML TCIAB1257-5ML
Benzyl Isopropenyl Ether ≥97.0% (por GC) hydroxyl protecting agent
Benzyl isopropenyl ether
Formula: C₁₀H₁₂O
Pto. Ebullición: 192°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00059913
Núm. CAS: 32783-20-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=981d49529e3133dcc2b068e6a0854c609bc50e1b&vid=981d49529e3133dcc2b068e6a0854c609bc50e1b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %