tert-Butyl-2-bromopropionate ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2-Bromopropionic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 2-bromopropanoate

B1277-25G B1277-500G
TCIAB1277-25GEA 94 EUR
TCIAB1277-25G TCIAB1277-500G
tert-Butyl-2-bromopropionate ≥97.0% (por GC)
tert-Butyl-2-bromopropionate
Formula: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209,08 g/mol
Pto. Ebullición: 62°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00043897
Núm. CAS: 39149-80-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR