1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B1292-25G
B1292-5G
TCIAB1292-25GEA
150
EUR
TCIAB1292-25G
TCIAB1292-5G
1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
Formula:
C₂H₄Cl₆Si₂ MW: 296,92 g/mol |
Número MDL:
MFCD00013601 Núm. CAS: 2504-64-5 EINECS: 219-710-9 UN: 2987 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |