Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoroethyl Ether
B1293-1G B1293-5G
TCIAB1293-1GEA 31 EUR
TCIAB1293-1G TCIAB1293-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether ≥99.0% (por GC)
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Formula: C₄H₄F₆O
MW: 182.07 g/mol
Pto. Ebullición: 64°C
Pto. de inflamación: 1°C
Número MDL: MFCD00010604
Núm. CAS: 333-36-8
UN: 3271
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,04201
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %