Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Dimethyl [1,1'-biphenyl]-4,4'-dicarboxylate, 4,4'-Biphenyldicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 4,4'-Bibenzoic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl-4,4'-biphenyldicarboxylate
B1309-25G B1309-5G
TCIAB1309-25GEA 102 EUR
TCIAB1309-25G TCIAB1309-5G
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate
Formula: C₁₆H₁₄O₄
MW: 270.28 g/mol
Número MDL: MFCD00017201
Núm. CAS: 792-74-5
EINECS: 212-341-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 217.0 to 220.0 deg-C