1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B1313-25G B1313-5G
TCIAB1313-25GEA 208 EUR
TCIAB1313-25G TCIAB1313-5G
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
Formula: C₂₇H₂₆Cl₂NiP₂
Número MDL: MFCD00015318
Núm. CAS: 15629-92-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %