Phenacyl-4-(bromomethyl)phenylacetate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B1315-1G
B1315-5G
TCIAB1315-1GEA
34
EUR
TCIAB1315-1G
TCIAB1315-5G
Phenacyl-4-(bromomethyl)phenylacetate ≥97.0% (por GC)
Phenacyl-4-(bromomethyl)phenylacetate
Formula:
C₁₇H₁₅BrO₃ |
Número MDL:
MFCD00009632 Núm. CAS: 66270-97-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 87.0 to 89.0 deg-C |
Solubility in Toluene | very faint turbidity |