Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B1317-25G B1317-500G
TCIAB1317-25GEA 34 EUR
TCIAB1317-25G TCIAB1317-500G
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
Formula: C₁₂H₈O₆
MW: 248,19 g/mol
Número MDL: MFCD00082228
Núm. CAS: 1719-83-1
EINECS: 217-009-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %