[5,5'-Biisobenzofuran]-1,1',3,3'-tetraone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-(1,3-Dioxo-2-benzofuran-5-yl)-2-benzofuran-1,3-dione, 3,3',4,4'-Biphenyltetracarbocylic dianhydride. 4,4'-Biphthalic anhydride
B1326.0025 B1326-25G B1326-100G
TCIAB1326.0025EA 0 EUR
TCIAB1326.0025 TCIAB1326-25G TCIAB1326-100G
[5,5'-Biisobenzofuran]-1,1',3,3'-tetraone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
[5,5'-Biisobenzofuran]-1,1',3,3'-tetraone
Formula: C₁₆H₆O₆
MW: 294,2200 g/mol
Pto. de fusión: 303°C
Número MDL: MFCD00039140
Núm. CAS: 2420-87-3
EINECS: 219-342-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=459fc3a72d241bc35b56a2fa1412c580255314d2&vid=459fc3a72d241bc35b56a2fa1412c580255314d2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Solubility in hot DMF almost transparency