4-tert-Butylphthalonitrile ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(tert-Butyl)phthalonitrile, 4-tert-Butyl-1,2-dicyanobenzene
B1334-25G B1334-5G
TCIAB1334-25GEA 368 EUR
TCIAB1334-25G TCIAB1334-5G
4-tert-Butylphthalonitrile ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
4-tert-Butylphthalonitrile
Formula: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184,24 g/mol
Pto. Ebullición: 165°C
Número MDL: MFCD00060112
Núm. CAS: 32703-80-3
EINECS: 251-166-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80cf7e9b6b6456c632d16632868cd0febfab3061&vid=80cf7e9b6b6456c632d16632868cd0febfab3061&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C