2,2-Bis(4-chloroformyloxyphenyl)propane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B1335-1G B1335-5G
TCIAB1335-1GEA 20 EUR
TCIAB1335-1G TCIAB1335-5G
2,2-Bis(4-chloroformyloxyphenyl)propane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2,2-Bis(4-chloroformyloxyphenyl)propane
Formula: C₁₇H₁₄Cl₂O₄
Pto. Ebullición: 216°C
Número MDL: MFCD00060109
Núm. CAS: 2024-88-6
EINECS: 217-970-8
UN: 2923
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 93.0 to 96.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency