1-Benzyl-3-aminopyrrolidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B1354-25G B1354-5G
TCIAB1354-25GEA 113 EUR
TCIAB1354-25G TCIAB1354-5G
1-Benzyl-3-aminopyrrolidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₆N₂
Número MDL: MFCD00059036
Núm. CAS: 18471-40-4
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %