1-Benzyl-3-acetamidopyrrolidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B1355-25G
B1355-5G
TCIAB1355-25GEA
144
EUR
TCIAB1355-25G
TCIAB1355-5G
1-Benzyl-3-acetamidopyrrolidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Benzyl-3-acetamidopyrrolidine
Formula:
C₁₃H₁₈N₂O |
Número MDL:
MFCD00059037 Núm. CAS: 28506-01-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 89.0 to 92.0 deg-C |