Butirato de octilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B24978.18 B24978.30
B24978.18EA 30.6 EUR
B24978.18 B24978.30
Butirato de octilo ≥97%
Butirato de octilo
Purity: 97% CAS No.: 110-39-4 Molecular Formula: CH3CH2CH2CO2(CH2)7CH3 Formula Weight: 172.27 MDL No.: MFCD00048939
Formula: C₁₂H₂₄O₂
Pto. Ebullición: 224 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –56 °C
Densidad: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00048939
Núm. CAS: 110-39-4
EINECS: 203-762-4