3-Boc-aminopyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(BOC-amino)pyrrolidine, 2-Methyl-2-propanyl 3-pyrrolidinylcarbamate, 1,1-Dimethylethyl3-pyrrolidinylcarbamate, 3-Boc-Aminopyrrolidine
B1358-25G B1358-5G
TCIAB1358-25GEA 170 EUR
TCIAB1358-25G TCIAB1358-5G
3-Boc-aminopyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Boc-aminopyrrolidine
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186.25 g/mol
Número MDL: MFCD00059040
Núm. CAS: 99724-19-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency