Bis(2-ethoxyethyl)amine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,2'-Diethoxydiethylamine
B1364-25ML B1364-500ML
TCIAB1364-25MLEA 101 EUR
TCIAB1364-25ML TCIAB1364-500ML
Bis(2-ethoxyethyl)amine ≥98.0% (por GC)
Bis(2-ethoxyethyl)amine
Formula: C₈H₁₉NO₂
MW: 161,25 g/mol
Pto. Ebullición: 200°C
Número MDL: MFCD00039904
Núm. CAS: 124-21-0
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %