Bis[2-carboxyethylgermanium(IV)] sesquioxide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B1367-25G B1367-5G
TCIAB1367-25GEA 277 EUR
TCIAB1367-25G TCIAB1367-5G
Bis[2-carboxyethylgermanium(IV)] sesquioxide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bis[2-carboxyethylgermanium(IV)] sesquioxide
Formula: C₆H₁₀Ge₂O₇
MW: 339.40 g/mol
Número MDL: MFCD00049319
Núm. CAS: 12758-40-6
EINECS: 235-800-0
Índice Merck: 14,07795
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %