Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bis(dibenzylideneacetone)palladium(0)
B1374-1G B1374-5G
TCIAB1374-1GEA 116 EUR
TCIAB1374-1G TCIAB1374-5G
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Formula: C₃₄H₂₈O₂Pd
Número MDL: MFCD00051942
Núm. CAS: 32005-36-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Content (Palladium) 18.0 to 24.0 %