2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)bis(benzoic Acid)
B1401-25G B1401-5G
TCIAB1401-25GEA 193 EUR
TCIAB1401-25G TCIAB1401-5G
2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane
Formula: C₁₇H₁₀F₆O₄
MW: 392,25 g/mol
Número MDL: MFCD00040931
Núm. CAS: 1171-47-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %