Ethyl-3,3-bis(methylthio)-2-cyanoacrylate ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3,3-Bis(methylthio)-2-cyanoacrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-cyano-3,3-bis(methylthio)acrylate
B1411.0500
B1411-25G
B1411-500G
B1411-100G
B1411-5G
TCIAB1411.0500EA
0
EUR
TCIAB1411.0500
TCIAB1411-25G
TCIAB1411-500G
TCIAB1411-100G
TCIAB1411-5G
Ethyl-3,3-bis(methylthio)-2-cyanoacrylate ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Ethyl-3,3-bis(methylthio)-2-cyanoacrylate
Formula:
C₈H₁₁NO₂S₂ MW: 217,30 g/mol |
Número MDL:
MFCD00143027 Núm. CAS: 17823-58-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 56.0 to 59.0 deg-C |