2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B1415-25G B1415-5G
TCIAB1415-25GEA 74 EUR
TCIAB1415-25G TCIAB1415-5G
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane
Formula: C₁₅H₁₂F₆N₂O₂
Número MDL: MFCD00039147
Núm. CAS: 83558-87-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %