1,3-Bis(dicyanomethylidene)indan ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
B1416-5G B1416-1G
TCIAB1416-5GEA 148 EUR
TCIAB1416-5G TCIAB1416-1G
1,3-Bis(dicyanomethylidene)indan ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1,3-Bis(dicyanomethylidene)indan
Formula: C₁₅H₆N₄
Número MDL: MFCD00142514
Núm. CAS: 38172-19-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d24a3fb36b703616a73d713d180190bb85525fd1&vid=d24a3fb36b703616a73d713d180190bb85525fd1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %