tert-Butoxydiphenylchlorosilane ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: tert-Butoxychlorodiphenylsilane, tert-Butoxydiphenylsilyl Chloride
Estabilización: estabilizado con carbonato de calcio
B1436-25ML B1436-5ML
TCIAB1436-25MLEA 619 EUR
TCIAB1436-25ML TCIAB1436-5ML
tert-Butoxydiphenylchlorosilane ≥95.0% (por GC) estabilizado
tert-Butoxydiphenylchlorosilane
Formula: C₁₆H₁₉ClOSi
MW: 290,86 g/mol
Pto. Ebullición: 112°C
Pto. de inflamación: 56°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00077672
Núm. CAS: 17922-24-6
UN: 2986
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %