Bis(tetrabutylammonium) bis(1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolato)palladium(II) ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
B1437-1G B1437-100MG
TCIAB1437-1GEA 238 EUR
TCIAB1437-1G TCIAB1437-100MG
Bis(tetrabutylammonium) bis(1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolato)palladium(II) ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Bis(tetrabutylammonium) bis(1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolato)palladium(II)
Formula: C₃₈H₇₂N₂PdS₁₀
Número MDL: MFCD00143779
Núm. CAS: 72688-90-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 90.0 %