1,3-Bis(2-isocyanato-2-propyl)benzene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,3-Bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene
B1442-25G B1442-500G
TCIAB1442-25GEA 16 EUR
TCIAB1442-25G TCIAB1442-500G
1,3-Bis(2-isocyanato-2-propyl)benzene ≥97.0% (por GC)
1,3-Bis(2-isocyanato-2-propyl)benzene
Formula: C₁₄H₁₆N₂O₂
Pto. Ebullición: 106°C
Pto. de fusión: -10°C
Pto. de inflamación: 153°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00142493
Núm. CAS: 2778-42-9
EINECS: 220-474-4
UN: 2810
ADR: 6.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %