N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B1445-5G B1445-1G
TCIAB1445-5GEA 238 EUR
TCIAB1445-5G TCIAB1445-1G
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine ≥97.0% (por GC)
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
Formula: C₇H₂₀N₄
Pto. Ebullición: 287°C
Número MDL: MFCD00008174
Núm. CAS: 4741-99-5
EINECS: 225-254-1
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %