2,6-Bis(chloromethyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1449-25G B1449-5G
TCIAB1449-25GEA 496 EUR
TCIAB1449-25G TCIAB1449-5G
2,6-Bis(chloromethyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
2,6-Bis(chloromethyl)pyridine
Formula: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,04 g/mol
Pto. Ebullición: 110°C
Número MDL: MFCD00142844
Núm. CAS: 3099-28-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity