Butoxyacetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B1467-1G
B1467-5G
TCIAB1467-1GEA
43
EUR
TCIAB1467-1G
TCIAB1467-5G
Butoxyacetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Butoxyacetic acid
Formula:
C₆H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 234°C |
Número MDL:
MFCD00067044 Núm. CAS: 2516-93-0 UN: 3265 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |