tert-Butyl methyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B1475-25ML B1475-5ML
TCIAB1475-25MLEA 78 EUR
TCIAB1475-25ML TCIAB1475-5ML
tert-Butyl methyl sulphide ≥98.0% (por GC)
tert-Butyl methyl sulphide
Formula: C₅H₁₂S
MW: 104,21 g/mol
Pto. Ebullición: 102°C
Pto. de inflamación: -3°C
Número MDL: MFCD00008840
Núm. CAS: 6163-64-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %