ɑ,ɑ'-Bis(4-methylbenzyloxy)-p-xylene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: p-Xylylene Glycol Bis(4-methylbenzyl) Ether, α,α'-Bis(4-methylbenzyloxy)-p-xylene
B1482-1G B1482-5G
TCIAB1482-1GEA 145 EUR
TCIAB1482-1G TCIAB1482-5G
ɑ,ɑ'-Bis(4-methylbenzyloxy)-p-xylene ≥98.0% (por GC)
alpha,alpha'-Bis(4-methylbenzyloxy)-p-xylene
Formula: C₂₄H₂₆O₂
MW: 346,47 g/mol
Número MDL: MFCD00143577
Núm. CAS: 136861-46-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 102.0 deg-C