1,3-Bis(4-hydroxyphenoxy)benzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B1484-1G
B1484-5G
TCIAB1484-1GEA
119
EUR
TCIAB1484-1G
TCIAB1484-5G
1,3-Bis(4-hydroxyphenoxy)benzene ≥98.0% (por GC)
1,3-Bis(4-hydroxyphenoxy)benzene
Formula:
C₁₈H₁₄O₄ |
Número MDL:
MFCD00142505 Núm. CAS: 126716-90-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 135.0 to 139.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |