tert-Butyl trichloroacetimidate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, t-Butyl trichioroacetimidate, t-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate
B1496-25ML B1496-5ML
TCIAB1496-25MLEA 118 EUR
TCIAB1496-25ML TCIAB1496-5ML
tert-Butyl trichloroacetimidate ≥95.0% (por GC)
tert-Butyl trichloroacetimidate
Formula: C₆H₁₀Cl₃NO
MW: 218,502 g/mol
Pto. Ebullición: 69°C
Pto. de inflamación: 55°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077410
Núm. CAS: 98946-18-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %