1,3-Bis(4,5-dihydro-2-oxazolyl)benzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1511-25G B1511-500G B1511-100G
TCIAB1511-25GEA 17 EUR
TCIAB1511-25G TCIAB1511-500G TCIAB1511-100G
1,3-Bis(4,5-dihydro-2-oxazolyl)benzene ≥98.0% (por GC)
1,3-Bis(4,5-dihydro-2-oxazolyl)benzene
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₂
Número MDL: MFCD00191606
Núm. CAS: 34052-90-9
EINECS: 421-510-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 149.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency