Bis(1,3-propanediamine)copper(II) dichloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B1513-1G B1513-10G
TCIAB1513-1GEA 29 EUR
TCIAB1513-1G TCIAB1513-10G
Bis(1,3-propanediamine)copper(II) dichloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bis(1,3-propanediamine)copper(II) dichloride
Formula: C₆H₂₀Cl₂CuN₄
Número MDL: MFCD00191318
Núm. CAS: 32270-93-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue to Purple powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %