1,4-Benzenedimethanethiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1521-1G B1521-5G
TCIAB1521-1GEA 49 EUR
TCIAB1521-1G TCIAB1521-5G
1,4-Benzenedimethanethiol ≥98.0% (por GC)
1,4-Benzenedimethanethiol
Formula: C₈H₁₀S₂
Pto. Ebullición: 156°C
Número MDL: MFCD00004872
Núm. CAS: 105-09-9
EINECS: 203-269-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C