1,4-Bis(methoxymethyl)benzene ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: p-Xylene Glycol Dimethyl Ether
B1530-25G B1530-500G
TCIAB1530-25GEA 18 EUR
TCIAB1530-25G TCIAB1530-500G
1,4-Bis(methoxymethyl)benzene ≥99.0% (por GC)
1,4-Bis(methoxymethyl)benzene
Formula: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Pto. Ebullición: 235°C
Pto. de inflamación: 118°C
Número MDL: MFCD00025903
Núm. CAS: 6770-38-3
EINECS: 229-828-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %