(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (R)-1-Benzyl-3-hydroxypyrrolidine, (R)-(+)-1-Benzyl-3-pyrrolidinol, (R)-3-Hydroxy-1-benzylpyrrolidine
B1532-1G B1532-5G
TCIAB1532-1GEA 29 EUR
TCIAB1532-1G TCIAB1532-5G
(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinol ≥96.0% (por GC)
(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinol
Formula: C₁₁H₁₅NO
Número MDL: MFCD00075484
Núm. CAS: 101930-07-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -4.4 to -4.8 deg (neat)