2,3-Bis(2,4,5-trimethyl-3-thienyl)maleic anhydride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
B1534-1G B1534-100MG
TCIAB1534-1GEA 720 EUR
TCIAB1534-1G TCIAB1534-100MG
2,3-Bis(2,4,5-trimethyl-3-thienyl)maleic anhydride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2,3-Bis(2,4,5-trimethyl-3-thienyl)maleic anhydride
Formula: C₁₈H₁₈O₃S₂
Número MDL: MFCD00142789
Núm. CAS: 112440-47-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %
Melting point 166.0 to 169.0 deg-C