cis-1,2-Dicyano-1,2-bis(2,4,5-trimethyl-3-thienyl)ethene ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B1536-1G
B1536-5G
TCIAB1536-1GEA
190
EUR
TCIAB1536-1G
TCIAB1536-5G
cis-1,2-Dicyano-1,2-bis(2,4,5-trimethyl-3-thienyl)ethene ≥98.0% (by total nitrogen basis)
cis-1,2-Dicyano-1,2-bis(2,4,5-trimethyl-3-thienyl)ethene
Formula:
C₁₈H₁₈N₂S₂ |
Número MDL:
MFCD00143977 Núm. CAS: 112440-46-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 120.0 to 124.0 deg-C |