1,3-Bis(isocyanatomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B1538-25ML B1538-500ML
TCIAB1538-25MLEA 16 EUR
TCIAB1538-25ML TCIAB1538-500ML
1,3-Bis(isocyanatomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥99.0% (por GC)
1,3-Bis(isocyanatomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture)
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Pto. de inflamación: 159°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00129947
Núm. CAS: 38661-72-2
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (total of isomer)