terc-Butil etil éter ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B1542-25ML
B1542-5ML
TCIAB1542-25MLEA
52
EUR
TCIAB1542-25ML
TCIAB1542-5ML
terc-Butil etil éter ≥95.0% (por GC)
terc-Butil etil éter
Formula:
C₆H₁₄O Pto. Ebullición: 70°C Pto. de inflamación: –19°C |
Número MDL:
MFCD00009225 Núm. CAS: 637-92-3 EINECS: 211-309-7 UN: 1179 ADR: 3,II Índice Merck: 14,03774 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |