Methyl-3-benzoylpropionate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Methyl 4-Oxo-4-phenylbutyrate, 3-Benzoylpropionic Acid Methyl Ester, Methyl 4-oxo-4-phenylbutanoate, 4-Oxo-4-phenylbutyric Acid Methyl Ester
B1546-25G
B1546-5G
TCIAB1546-25GEA
175
EUR
TCIAB1546-25G
TCIAB1546-5G
Methyl-3-benzoylpropionate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-benzoylpropionate
Formula:
C₁₁H₁₂O₃ MW: 192.21 g/mol |
Número MDL:
MFCD00014906 Núm. CAS: 25333-24-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |