9,9-Bis(4-aminophenyl)fluorene ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4'-(9-Fluorenylidene)dianiline, 4,4'-(9H-Fluorene-9,9-diyl)dianiline
B1549-25G
B1549-100G
TCIAB1549-25GEA
66
EUR
TCIAB1549-25G
TCIAB1549-100G
9,9-Bis(4-aminophenyl)fluorene ≥98.0% (by titrimetric analysis)
9,9-Bis(4-aminophenyl)fluorene
Formula:
C₂₅H₂₀N₂ MW: 348,45 g/mol |
Número MDL:
MFCD00039156 Núm. CAS: 15499-84-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in N,N-DMF | very faint turbidity |