2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B1551-25G B1551-250G
TCIAB1551-25GEA 35 EUR
TCIAB1551-25G TCIAB1551-250G
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane
Formula: C₂₇H₂₆N₂O₂
Número MDL: MFCD00039152
Núm. CAS: 13080-86-9
EINECS: 235-985-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 131.0 deg-C