1,3-Bis(3-aminopropyl)tetramethyldisiloxane ≥83.0% (por GC) monomer for silicon modified polyamides
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Tetramethyl-1,3-bis(3-aminopropyl)disiloxane, 1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane
B1552-25G B1552-5G
TCIAB1552-25GEA 59 EUR
TCIAB1552-25G TCIAB1552-5G
1,3-Bis(3-aminopropyl)tetramethyldisiloxane ≥83.0% (por GC) monomer for silicon modified polyamides
1,3-Bis(3-aminopropyl)tetramethyldisiloxane
Formula: C₁₀H₂₈N₂OSi₂
MW: 248,52 g/mol
Pto. Ebullición: 142°C
Pto. de inflamación: 91°C
Número MDL: MFCD00039786
Núm. CAS: 2469-55-8
EINECS: 219-588-7
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 83.0 %